Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110730-1G
OR110730-250MG
APOSOR110730-1GEA
285
EUR
APOSOR110730-1G
APOSOR110730-250MG
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl-4-amino-2-morpholino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formula:
C₉H₁₃N₃O₃S Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00139418 CAS Number: 99967-78-9 |