Stampa…
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110727-1G OR110727-5G
APOSOR110727-1GEA 65.4 EUR
APOSOR110727-1G APOSOR110727-5G
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
6-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₈N₂O₂
Punto di fusione: 266…268 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425742
CAS Number: 89976-75-0