Stampa…
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR110726-1G OR110726-5G OR110726-25G
APOSOR110726-1GEA 30.6 EUR
APOSOR110726-1G APOSOR110726-5G APOSOR110726-25G
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 98%
6-Nitro-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425744
CAS Number: 81721-87-1