Stampa…
4-Nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110725-100G OR110725-5G OR110725-25G
APOSOR110725-100GEA 158 EUR
APOSOR110725-100G APOSOR110725-5G APOSOR110725-25G
4-Nitro-1H-indazole
4-Nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₅N₃O₂
Punto di fusione: 199…203 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022784
CAS Number: 2942-40-7