Stampa…
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110721-1G OR110721-5G
APOSOR110721-1GEA 118 EUR
APOSOR110721-1G APOSOR110721-5G
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Ethyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formula: C₉H₁₀N₂O
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 855423-35-7