Stampa…
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methylbenzo[d]oxazol-6-amine
OR110719-1G OR110719-5G
APOSOR110719-1GEA 55.3 EUR
APOSOR110719-1G APOSOR110719-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Methyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formula: C₁₁H₁₄N₂O
Peso molecolare: 148,1619 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791181
CAS Number: 5676-60-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III