Stampa…
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110716-1G OR110716-250MG OR110716-5G
APOSOR110716-1GEA 267 EUR
APOSOR110716-1G APOSOR110716-250MG APOSOR110716-5G
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Formula: C₈H₅ClN₂O₃
Punto di fusione: 69…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00775454
CAS Number: 221638-74-0