Stampa…
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110708-1G OR110708-5G
APOSOR110708-1GEA 14.7 EUR
APOSOR110708-1G APOSOR110708-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Formula: C₆H₈ClN₃O
Peso molecolare: 173,6000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457060
CAS Number: 89784-02-1