Stampa…
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110706-1G OR110706-250MG OR110706-5G
APOSOR110706-1GEA 234 EUR
APOSOR110706-1G APOSOR110706-250MG APOSOR110706-5G
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
4-Chloro-6-piperidin-1-ylpyrimidin-2-ylamine
Formula: C₉H₁₃ClN₄
Peso molecolare: 212,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00664698
CAS Number: 104637-64-1