Stampa…
2'-Hydroxyacetophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Hydroxyacetophenone, 2-Acetophenol, 2-Hydroxyphenyl Methyl Ketone, 1-(2-Hydroxyphenyl)ethan-1-one, o-Acetylphenol, 1-(2-Hydroxyphenyl)-1-oxoethane, 1-Ethanoyl-2-hydroxybenzol, 2-Acetylphenol
OR11070-1KG OR11070-500G
APOSOR11070-1KGEA 142 EUR
APOSOR11070-1KG APOSOR11070-500G
2'-Hydroxyacetophenone 98%
2'-Hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 90…92 °C/10mmHg
Punto di fusione: 44350 °C
Densità: 1,131 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002219
CAS Number: 118-93-4
EINECS: 204-288-0