Stampa…
4-Chloroquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1107-1G OR1107-5G
APOSOR1107-1GEA 21.5 EUR
APOSOR1107-1G APOSOR1107-5G
4-Chloroquinoline 97%
4-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Punto di ebollizione: 260…261 °C
Punto di fusione: 28…31 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006773
CAS Number: 611-35-8
EINECS: 210-267-7