Stampa…
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Diisopropyl-1,3,4-thiadiazole-2,5-diamine
OR110699-1G OR110699-5G
APOSOR110699-1GEA 187 EUR
APOSOR110699-1G APOSOR110699-5G
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
5-Amino-2-diisopropylamino-1,3,4-thiadiazole
Formula: C₈H₁₆N₄S
Peso molecolare: 200,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036052
CAS Number: 72269-92-2