Stampa…
2-(4-Morpholino)-3-nitropyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(3-Nitro-2-pyridinyl)morpholine, 4-(3-Nitropyridin-2-yl)morpholine
OR110695-10G OR110695-1G OR110695-5G
APOSOR110695-10GEA 570 EUR
APOSOR110695-10G APOSOR110695-1G APOSOR110695-5G
2-(4-Morpholino)-3-nitropyridine
2-(4-Morpholino)-3-nitropyridine
Formula: C₉H₁₁N₃O₃
Peso molecolare: 209,2019 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00452814
CAS Number: 24255-27-4