Stampa…
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Morpholinomethyl)benzonitrile
OR110690-10G OR110690-1G OR110690-5G
APOSOR110690-10GEA 326 EUR
APOSOR110690-10G APOSOR110690-1G APOSOR110690-5G
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzonitrile
Formula: C₁₂H₁₄N₂O
Peso molecolare: 202,2500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00454271
CAS Number: 37812-51-4