Stampa…
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR110682-1G OR110682-5G
APOSOR110682-1GEA 125 EUR
APOSOR110682-1G APOSOR110682-5G
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Formula: C₁₀H₅Cl₂NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08060545
CAS Number: 868755-69-5