4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR110680-1G
OR110680-5G
APOSOR110680-1GEA
118
EUR
APOSOR110680-1G
APOSOR110680-5G
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
4-Methyl-2-phenyl-1,3-thiazole-5-carbonitrile
Formula:
C₁₁H₈N₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05664409 CAS Number: 830330-33-1 |