Stampa…
4-Methylbenzophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11067-1KG OR11067-250G OR11067-50G
APOSOR11067-1KGEA 74.1 EUR
APOSOR11067-1KG APOSOR11067-250G APOSOR11067-50G
4-Methylbenzophenone 99%
4-Methylbenzophenone
Formula: C₁₄H₁₂O
Punto di ebollizione: 326 °C
Punto di fusione: 56,5…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008553
CAS Number: 134-84-9