Stampa…
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
OR110667-1G OR110667-5G
APOSOR110667-1GEA 26.3 EUR
APOSOR110667-1G APOSOR110667-5G
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-chloroquinoxaline-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 236,6500 g/mol
Punto di fusione: 33…36 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09953512
CAS Number: 49679-45-0