ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110664-100G
OR110664-25G
OR110664-5G
APOSOR110664-100GEA
389
EUR
APOSOR110664-100G
APOSOR110664-25G
APOSOR110664-5G
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Formula:
C₉H₁₇NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05663720 CAS Number: 14719-37-0 |