Stampa…
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110642-100G OR110642-25G
APOSOR110642-100GEA 191 EUR
APOSOR110642-100G APOSOR110642-25G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole 95%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₇N₃
Punto di ebollizione: 110…112 °C/2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05667135
CAS Number: 69843-13-6