Stampa…
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110634-1G OR110634-5G
APOSOR110634-1GEA 296 EUR
APOSOR110634-1G APOSOR110634-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Formula: C₈H₁₀OS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08059488
CAS Number: 41301-23-9