Stampa…
4'-Methoxyacetophenone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acetanisole, 4-Methoxyacetophenone
OR11063-1KG OR11063-250G
APOSOR11063-1KGEA 194 EUR
APOSOR11063-1KG APOSOR11063-250G
4'-Methoxyacetophenone 99%
4'-Methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 152…154 °C/26mmHg
Punto di fusione: 36…38 °C
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008745
CAS Number: 100-06-1
EINECS: 202-815-9