Stampa…
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(8-Methylimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)aniline
OR110626-1G OR110626-5G OR110626-10G
APOSOR110626-1GEA 164 EUR
APOSOR110626-1G APOSOR110626-5G APOSOR110626-10G
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
4-(8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)aniline
Formula: C₁₄H₁₃N₃
Peso molecolare: 223,279 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04971851
CAS Number: 365565-88-4