Stampa…
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
OR110625-1G OR110625-5G OR110625-10G
APOSOR110625-1GEA 176 EUR
APOSOR110625-1G APOSOR110625-5G APOSOR110625-10G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Formula: C₉H₁₂N₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04969092
CAS Number: 65361-27-5