Stampa…
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR110620-1G OR110620-5G
APOSOR110620-1GEA 132 EUR
APOSOR110620-1G APOSOR110620-5G
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₁₂H₇ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00218029
CAS Number: 182198-35-2