Stampa…
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR110612-1G OR110612-5G
APOSOR110612-1GEA 292 EUR
APOSOR110612-1G APOSOR110612-5G
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₇H₂₀N₂O₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100094
CAS Number: 1215764-56-9