Stampa…
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110611-1G OR110611-5G
APOSOR110611-1GEA 118 EUR
APOSOR110611-1G APOSOR110611-5G
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
4-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylaniline
Formula: C₁₁H₉N₃S
Punto di fusione: 207…209 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01624149
CAS Number: 183668-02-2