Stampa…
2-Chloro-6-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1106-1G OR1106-250MG
APOSOR1106-1GEA 65.5 EUR
APOSOR1106-1G APOSOR1106-250MG
2-Chloro-6-nitropyridine 97%
2-Chloro-6-nitropyridine
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 158,54 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114207
CAS Number: 94166-64-0