Stampa…
Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carboxylate
OR110597-1G OR110597-5G
APOSOR110597-1GEA 123 EUR
APOSOR110597-1G APOSOR110597-5G
Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Formula: C₁₀H₈N₂O₄
Peso molecolare: 220,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11973607
CAS Number: 354793-04-7