Stampa…
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110580-1G OR110580-5G
APOSOR110580-1GEA 21.9 EUR
APOSOR110580-1G APOSOR110580-5G
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Tetrahydro-2H-pyran-4-yl methanesulphonate
Formula: C₆H₁₂O₄S
Punto di fusione: 46…48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11505063
CAS Number: 134419-59-3