Stampa…
5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR110572-1G OR110572-5G
APOSOR110572-1GEA 109 EUR
APOSOR110572-1G APOSOR110572-5G
5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
5-Chloro-3-phenyl[1,2,4]thiadiazole
Formula: C₈H₅ClN₂S
Peso molecolare: 196,66 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00096450
CAS Number: 24255-23-0