Stampa…
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
OR110567-1G OR110567-250MG
APOSOR110567-1GEA 147 EUR
APOSOR110567-1G APOSOR110567-250MG
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formula: C₅H₄BrN₃
Peso molecolare: 186,012 g/mol
Punto di fusione: 103…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00103545
CAS Number: 287922-71-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III