Stampa…
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR110565-1G OR110565-5G OR110565-250MG
APOSOR110565-1GEA 132 EUR
APOSOR110565-1G APOSOR110565-5G APOSOR110565-250MG
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-Bromo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇BrO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04035698
CAS Number: 380607-15-8