Stampa…
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: H-DL-Phg(2-Cl)-OH, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (±)-2-Chlorophenylglycine
OR11056-100G OR11056-25G
APOSOR11056-100GEA 24.8 EUR
APOSOR11056-100G APOSOR11056-25G
2-(2-Chlorophenyl)glycine
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Formula: C₈H₈ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049324
CAS Number: 88744-36-9