2-Chloro-5-methyl-3-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Punto di fusione: 46…48 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02070020 CAS Number: 23056-40-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |