Stampa…
4'-Hydroxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11052-100G OR11052-1KG OR11052-500G
APOSOR11052-100GEA 53.9 EUR
APOSOR11052-100G APOSOR11052-1KG APOSOR11052-500G
4'-Hydroxyacetophenone
4'-Hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₈O₂
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 147…148 °C/3mmHg
Punto di fusione: 108…110 °C
Densità: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002359
CAS Number: 99-93-4
EINECS: 202-802-8