Stampa…
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
OR11051-100G OR11051-500G
APOSOR11051-100GEA 72.7 EUR
APOSOR11051-100G APOSOR11051-500G
3',4'-Dimethoxyacetophenone
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Punto di ebollizione: 286…288 °C
Punto di fusione: 49…51 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008737
CAS Number: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0