Stampa…
2',5'-Dichloroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11050-100G OR11050-25G
APOSOR11050-100GEA 66.9 EUR
APOSOR11050-100G APOSOR11050-25G
2',5'-Dichloroacetophenone
2',5'-Dichloroacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O
Peso molecolare: 189,04 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C/12mmHg
Punto di fusione: 41579 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000607
CAS Number: 2476-37-1