Stampa…
2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methylphenoxy)benzaldehyde
OR110497-1G OR110497-5G
APOSOR110497-1GEA 118 EUR
APOSOR110497-1G APOSOR110497-5G
2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
2-(4-Methylphenoxy)benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01568738
CAS Number: 19434-35-6