Stampa…
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-tert-Butylphenoxy)benzaldehyde
OR110496-1G OR110496-5G
APOSOR110496-1GEA 118 EUR
APOSOR110496-1G APOSOR110496-5G
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
2-[4-(tert-Butyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde
Formula: C₁₇H₁₈O₂
Peso molecolare: 254,33 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01568764
CAS Number: 181297-82-5