2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110495-5G
OR110495-1G
APOSOR110495-5GEA
0
EUR
APOSOR110495-5G
APOSOR110495-1G
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Formula:
C₁₅H₁₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01568762 CAS Number: 320423-51-6 |