4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
OR110490-1G
OR110490-5G
APOSOR110490-1GEA
94.5
EUR
APOSOR110490-1G
APOSOR110490-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formula:
C₁₃H₉BrO₂ Peso molecolare: 277,12 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08276811 CAS Number: 69240-56-8 |