Stampa…
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic acid
OR11047-100G OR11047-25G OR11047-500G
APOSOR11047-100GEA 58 EUR
APOSOR11047-100G APOSOR11047-25G APOSOR11047-500G
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
α-Bromo-2-chlorophenylacetic acid
Formula: C₈H₆BrClO₂
Peso molecolare: 249.49 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428513
CAS Number: 29270-30-2
UN: 3261
ADR: 8 III