Stampa…
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110467-25G OR110467-10G
APOSOR110467-25GEA 31.9 EUR
APOSOR110467-25G APOSOR110467-10G
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₅H₆N₂O₂
Punto di fusione: 141…143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00649381
CAS Number: 15366-34-4