Stampa…
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110463-1G OR110463-250MG OR110463-5G
APOSOR110463-1GEA 98.6 EUR
APOSOR110463-1G APOSOR110463-250MG APOSOR110463-5G
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrClO₂
Punto di fusione: 64…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202648
CAS Number: 116795-47-2