Stampa…
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 7-Bromo-5-methylbenzofuran
OR110462-1G OR110462-250MG OR110462-5G
APOSOR110462-1GEA 183 EUR
APOSOR110462-1G APOSOR110462-250MG APOSOR110462-5G
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Formula: C₉H₇BrO
Peso molecolare: 211,058 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11877828
CAS Number: 35700-48-2