Stampa…
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR110456-1G OR110456-5G
APOSOR110456-1GEA 93.1 EUR
APOSOR110456-1G APOSOR110456-5G
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Formula: C₈H₈N₂S
Peso molecolare: 164,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00514532
CAS Number: 31618-80-1