3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR110455-1G
OR110455-5G
APOSOR110455-1GEA
90.2
EUR
APOSOR110455-1G
APOSOR110455-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
Formula:
C₁₀H₁₃NOS Peso molecolare: 195,29 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03791167 CAS Number: 112677-16-4 |