Stampa…
5-Hydroxy-1-indanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11045-5G OR11045-10G OR11045-1G
APOSOR11045-5GEA 32.1 EUR
APOSOR11045-5G APOSOR11045-10G APOSOR11045-1G
5-Hydroxy-1-indanone 97%
5-Hydroxy-1-indanone
Formula: C9H8O2
Peso molecolare: 148,1600 g/mol
Punto di fusione: 185…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00857527
CAS Number: 3470-49-3