2-Amino-5-chloroquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆ClN₃ Punto di fusione: 249…252 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00974335 CAS Number: 190273-70-2 |